Documenti fondamentali
W437100
Sigma-Aldrich
1,1-Diethoxy-3-methylbutane
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Isovaleraldehyde diethyl acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.25
Numero FEMA:
4371
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Numero Flavis:
06.059
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; fruity; ethereal; rum
Stringa SMILE
O(C(OCC)CC(C)C)CC
InChI
1S/C9H20O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
DDGBOLJFAMEBOE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
106.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
41.5 °C - closed cup - (External MSDS)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)