W433055
4-Hydroxyacetophenone
≥95%, FG
Sinonimo/i:
4′-Hydroxyacetophenone, 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, 4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
P. ebollizione
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; hawthorne; mild; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)