Documenti fondamentali
W420055
Sigma-Aldrich
L-Piperitone
natural, ≥85%
Sinonimo/i:
(R)-6-(Isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero FEMA:
4200
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
07.255
NACRES:
NA.21
Grado
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥85%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cooling; minty; peppermint
Stringa SMILE
O=C1[C@H](CCC(=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W420055-100G-K4065267024219
W420055-1KG-K4065267024226
W420055-SAMPLE-K4065267024240