W398802
Vanillic acid
≥97%, FG
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Punto di fusione
208-210 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; milk; sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W398802-10KG-K | 4061834406570 |
W398802-1KG-K | 4061834406587 |
W398802-5KG | |
W398802-SAMPLE-K | 4061834357100 |
W398802-100G | |
W398802-100G-K | 4061835567508 |
W398802-10KG | |
W398802-1KG | |
W398802-5KG-K | 4061834406594 |
W398802-SAMPLE |