W387509
Dimetil solfossido
≥99%
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
573 °F
Durata
Expiration date period - 5 years
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
189 °C
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.10 g/mL (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
butter; sulfurous
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- α, β−Unsaturated carbonyl sugar derivatives.
- Conversion of secondary bromides or olefins to bromohydrin.
- Synthesis of α-hydroxycarbonyls from corresponding ketones.
Avvertenza
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?