W353977
Ocimene
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥90%
contiene
α-Tocopherol
Indice di rifrazione
n20/D 1.485
P. ebollizione
65-66 °C/13 mmHg
Densità
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; woody; tropical
Stringa SMILE
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)