Documenti fondamentali
W350702
Sigma-Aldrich
Isoamyl isobutyrate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
3-methylbutyl 2-methylpropanoate, Isopentyl isobutyrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
3507
Numero CE:
N° CoE:
294
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.419
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
169-171 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; waxy; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Isoamyl isobutyrate has been reported to be one of the hop aroma constituents in beer.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hop flavor constituents in beer by headspace analysis.
Murakami A, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 45(1) (1987)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W350702-9KG-K
W350702-9KG
W350702-SAMPLE-K4061837551857
W350702-1KG
W350702-1KG-K4061837551826
W350702-4KG
W350702-4KG-K4061837551833
W350702-SAMPLE