W329355
α-Angelica lactone
natural (US), ≥90%, sum of isomers
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-17 °C (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
nutty; sweet; tobacco
Stringa SMILE
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)