Key Documents
W287800
Sigma-Aldrich
Acido fenilacetico
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Sinonimo/i:
αAcido -tolilico, αAcido -toluico, Acido benzeneacetico, PAA
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero FEMA:
2878
Beilstein:
1099647
Numero CE:
N° CoE:
672c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.038
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
~4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 97 °C)
Saggio
≥99%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
green; honey; floral; sweet
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3