Documenti fondamentali
W286400
Sigma-Aldrich
Phenethyl formate
≥96%, FG
Sinonimo/i:
Benzyl carbinyl formate
About This Item
Formula condensata:
HCO2CH2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero FEMA:
2864
N° CoE:
350
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.083
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5075 (lit.)
P. eboll.
226 °C (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; herbaceous; rose
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2
IKDIJXDZEYHZSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1