W277126
Neroli oil, Morocco
FG
Sinonimo/i:
Citrus bigaradia oil morocco, Neroli marocco EO
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Citrus aurantium L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Origine
France origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
163 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
orange
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?