W270036
Methyl cyclopentenolone hydrate
natural, 99%, FG
Sinonimo/i:
Methyl cyclopentenolone hydrate, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione hydrate, Cyclotene hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
99%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
104-108 °C
Solubilità
ethanol: soluble
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
caramel; maple
Stringa SMILE
O.CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2
LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W270036-10KG-K | 4061834404736 |
W270036-1KG-K | 4061837516115 |
W270036-25KG-K | 4061834396901 |
W270036-SAMPLE-K | 4061834355601 |