Documenti fondamentali
W265722
Sigma-Aldrich
Mandarin oil
greener alternative
natural, distilled, product of Simone Gatto
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2657
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
Citrus reticulata Blanco (Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil)
Livello qualitativo
Grado
Kosher
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. eboll.
178 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
orange; floral; citrus
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
133.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56.11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)