W254800
Heptyl alcohol
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
662 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
176 °C (lit.)
Punto di fusione
−36 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; leafy; musty; fruity; vegetable; waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?