W246107
Ethyl 10-undecenoate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; fatty; fruity; waxy; soapy
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?