Documenti fondamentali
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero FEMA:
2250
Beilstein:
2330666
Numero CE:
N° CoE:
2063
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.215
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Attività ottica
[α]20/D -50°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; minty; sweet
Stringa SMILE
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)