W201502
Sodium alginate
Sinonimo/i:
Alginic acid sodium salt from brown algae, Algin, Sodium alginate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cationized casein-based polyelectrolyte complex for fragrance-controlled release applications.
- Aroma encapsulation or microcapsules for cosmetic applications.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.