TMT00372
4-Benzyl-5-((3,4-dimethylphenoxy)methyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
SC1=NN=C(COC2=CC(C)=C(C)C=C2)N1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C18H19N3OS/c1-13-8-9-16(10-14(13)2)22-12-17-19-20-18(23)21(17)11-15-6-4-3-5-7-15/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,20,23)
AVCHODUZKSHCCE-UHFFFAOYSA-N