THS01112
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Raney nickel
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 01112
Diametro
4 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS01112 | 4065271205802 |
THS01112-12EA | 4061833995150 |