Documenti fondamentali
TEM-LFH15100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H15)
Gold Grids, size 135 mesh, pack of 100
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
pack of 100
Misura
135 mesh
Descrizione generale
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder (H15), Pitch 188 micron, 135 mesh
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)