TEM-HC200-AU-UL
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, box of 25
Confezionamento
box of 25
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 200 Mesh, 25/box
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)