TEM-CF400NI50
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON FILM 400 MESH NI 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 50
Misura
400 mesh
Categorie correlate
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF400NI50 | 4061842454891 |