Documenti fondamentali
TEM-CF150CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 50
Misura
150 mesh
Descrizione generale
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-CF150CUUL4061842454525