Documenti fondamentali
TEM-76042-41
Sigma-Aldrich
Micronporous Silicon Nitride TEM Window Grids for Cryo-EM Suspension
50nm Thick, pack of 10
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
pack of 10
Descrizione generale
Silicon nitrode microporous TEM window with single square of 500x500 micron size, and 50 nm thick SiN. Plasma cleanable, less than 0.5nm variation in film thickness, tolerate temperatures above 1000 ˚C, provides flat, insulating and hydrophobic surfaces
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-76042-414065266051278