Documenti fondamentali
TEM-76043-21
Sigma-Aldrich
Cryo-SiN TEM Windows
20 nm Thick, window size 9
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Dimensione finestra:
9
Dimensione finestra
9
Descrizione generale
Silicon Nitride 20 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)