Documenti fondamentali
T72605
Sigma-Aldrich
Trimethylacetyl chloride
99%
Sinonimo/i:
Pivaloyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.58
Beilstein:
385668
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
105-106 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Widely used N-acylating agent for amines, Schiff bases, and pyrrolidinones as well as O-acylating agent for alcohols, lactones, and saccharides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tetrahedron Letters, 35, 2369-2369 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1703-1703 (1994)
Tetrahedron, 49, 599-599 (1993)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 72-72 (1993)
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 841-841 (1993)