T72001
Trimethylacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
Pivalonitrile, tert-Butyl cyanide
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
105-106 °C (lit.)
Punto di fusione
15-16 °C (lit.)
Densità
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)4-6/h1-3H3
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?