Key Documents
T241105
(7,7-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[2.2.1]HEPT-1-YL)METHANESULFONIC ACID COMPOUND WITH (METHYLSULFONIMIDOYL)BENZENE (1:1)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H25NO5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.52
Numero MDL:
Altre note