SYNV141008
Synthware™ conical bottom reaction vial
8 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware V141008, reaction tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V141008
Capacità
8 mL
Descrizione generale
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)