SYNS321740
Synthware™ straight bore glass stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, plug size 17/40
Sinonimo/i:
Synthware S321740, two way straigh bore stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S321740
Dimensioni foro
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS321740-1EA | 4061832198095 |