Documenti fondamentali
SYNS101504
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Sinonimo/i:
Synthware S101504
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S101504
Dimensioni foro
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNS101504-1EA4061832187921