SYNF891425
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
25 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F891425
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F891425
Capacità
25 mL
25 mL
Descrizione generale
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)