SYNF580025
Synthware™ storage tube with high vacuum valve
25 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Sinonimo/i:
Synthware F580025, Schlenk tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F580025
Capacità
25 mL
25 mL
D.E. × lunghezza
26 mm × 110 mm
Diam. tubo
26 mm
Misura valvola
0-4 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)