Documenti fondamentali
SYNF891100
Synthware reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F891100
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F891100
Capacità
100 mL
100 mL
Descrizione generale
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)