Documenti fondamentali
SYNF661450
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F661450, glass conical flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
flat bottom
glass flask
Giunto
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F661450
Capacità
50 mL
Descrizione generale
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Altre note
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)