Documenti fondamentali
SYNF629125
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 19/22, stopcock: PTFE
Sinonimo/i:
Synthware F629125, dropping funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F629125
Capacità
125 mL
125 mL
Descrizione generale
With 1:5 PTFE stopcock
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)