SYNF474000
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
1000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F474000, glass separatory funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F474000
Capacità
1000 mL
1000 mL
Descrizione generale
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)