SYNF318250
Synthware™ recovery flask
250 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
Synthware F318250, oval shape flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F318250
Capacità
250 mL
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)