GF89932797
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, grade topas 5013l-10
Sinonimo/i:
ET356301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 899-327-97
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)