SYNF30242L
Synthware™ single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F30242L, glass round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F30242L
Capacità
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)