SYNF301450
Synthware™ single-neck round-bottom flask
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F301450, glass round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F301450
Capacità
50 mL
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF301450-1EA | 4061832192918 |