Documenti fondamentali
SYNF212500
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F212500, 4-neck reaction flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Giunto
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F212500
Capacità
500 mL
Descrizione generale
With identical vertical side joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)