SYNF100004
Synthware™ 47 mm filtration apparatus flask
1000 mL
Sinonimo/i:
Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F100004
Capacità filtro
1000 mL
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)