SYNC398025C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Synthware C398025C, glass chromatograpy column
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C398025C
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
73.0 mm × 254 mm
Capacità
1000 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC398025C-1EA | 4061832191638 |