SYNC391720C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Synthware C391720C, glass chromatograpy column
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C391720C
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
13.4 mm × 203 mm
Capacità
100 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC391720C-1EA | 4061832191508 |