SYNC381740
Synthware™ chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
Sinonimo/i:
Synthware C381740, glass chromatograpy column
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS35/20
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C381740
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
13.4 mm × 457 mm
Capacità
100 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC381740-1EA | 4061832191331 |