Documenti fondamentali
SYNC159200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 200 mm
Sinonimo/i:
Synthware C159200, glass West condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C159200
Lunghezza camicia
200 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)