Documenti fondamentali
SYNC151190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
Sinonimo/i:
Synthware C151190, glass West condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C151190
Lunghezza camicia
190 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC151190-1EA4061832190310