Documenti fondamentali
SYNA552440
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 24/40, Distribution Adapter
Sinonimo/i:
Synthware A552440, cow distillation adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A552440
Categorie correlate
Descrizione generale
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Altre note
includes only the top part
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)