SYNA262419
Synthware™ Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A262419, Distilling trap, Kjeldahl trap
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A262419
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)